Merck
D9542
Sigma-Aldrich
DAPI
DAPI
for nucleic acid staining
Synonim(y):
4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride, 2-(4-Amidinophenyl)-6-indolecarbamidine dihydrochloride, DAPI dihydrochloride
Wybierz wielkość
1 MG
65,60 zł
5 MG
357,00 zł
10 MG
611,00 zł
50 MG
2440,00 zł
65,60 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
65,60 zł
5 MG
357,00 zł
10 MG
611,00 zł
50 MG
2440,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15N5 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.25
Beilstein:
4894417
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.52
65,60 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for molecular biology
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
metody
transfection: suitable
rozpuszczalność
H2O: 20 mg/mL
PBS: insoluble
ε (współczynnik ekstynkcji)
30 at 263 nm in H2O at 1 mM
fluorescencja
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI)
λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
Klucz InChI
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
DAPI (4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride) is a cell permeable, fluorescent dye that binds to DNA.
heat or sonication may be required. Solutions stored in the dark at room temperature or 4 °C should be stable for 2 to 3 weeks.
Zastosowanie
DAPI is several times more sensitive than ethidium bromide for staining DNA in agarose gels.
DAPI is several times more sensitive than ethidium bromide for staining DNA in agarose gels. It may be used for photofootprinting of DNA, to detect annealed probes in blotting applications by specifically visualizing the double-stranded complex, and to study the changes in DNA and analyze DNA content during apoptosis using flow cytometry. DAPI staining has also been shown to be a sensitive and specific detection method for mycoplasma.
Suitable for
  • DNA staining in agarose gels
  • analysis of changes in DNA during apoptosis
  • detection of mycoplasma
  • photofootprinting of DNA
  • immunofluorescent staining of cells
DAPI has been used:-
  • in rapid monitoring of microbial contamination[1]
  • in chromosomal banding technique[2]
  • in detection of apoptotic cells[3]
  • in fluorescence microscopy to track the DisA (DNA integritiy scanning protein) movement on Bacillus subtilis DNA[4]
  • to stain mature pollen grains(0.5 mg/ml)[5]
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable fluorescent minor groove-binding probe for DNA. Binds to the minor groove of double-stranded DNA (preferentially to AT rich DNA), forming a stable complex which fluoresces approximately 20 times greater than DAPI alone.
Przestroga
Protect from light.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michal Bejerano-Sagie et al.
Cell, 125(4), 679-690 (2006-05-23)
In response to DNA damage, cells activate checkpoint signaling cascades to control cell-cycle progression and elicit DNA repair in order to maintain genomic integrity. The sensing and repair of lesions is critical for Bacillus subtilis cells entering the developmental process
Yan Li et al.
Toxicology letters, 154(3), 225-233 (2004-10-27)
Excessive exposure to synthetic and endogenous estrogens has been associated with the development of cancer in several tissues including the breast. 4-Hydroxyequilenin (4-OHEN), a major catechol metabolite of equine estrogens present in Premarin, an estrogen replacement formulation, has been shown
S Ituarte et al.
Genetica, 122(2), 199-206 (2004-12-22)
Male karyotype and meiosis of Tenagobia fuscata (Corixoidea, Micronectidae) are studied. The species possesses a male diploid chromosome number 2n = 28 + XY, holokinetic chromosomes, absence of m chromosomes and an achiasmatic male meiosis. Autosomes divide pre-reductionally while the
J Kapuscinski
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 70(5), 220-233 (1995-09-01)
DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole) is a DNA-specific probe which forms a fluorescent complex by attaching in the minor grove of A-T rich sequences of DNA. It also forms nonfluorescent intercalative complexes with double-stranded nucleic acids. The physicochemical properties of the dye and
Christy A Itoga et al.
The Journal of comparative neurology, 527(15), 2474-2487 (2019-03-13)
Corticotropin-releasing hormone (CRH) is an essential, evolutionarily-conserved stress neuropeptide. In addition to hypothalamus, CRH is expressed in brain regions including amygdala and hippocampus where it plays crucial roles in modulating the function of circuits underlying emotion and cognition. CRH+ fibers
Produkty
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Dostępne procedury, odczynniki i sprzęt do fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH).
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
Zobacz wszystko
Protokoły
ICC Cell Capture Imaging Reagent simplifies imaging, ideal for rare cell and low cell count samples.
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies
Powiązane treści
Step-by-step protocol for generating apical-out human gut organoids for microbiome, ADME/Tox, viral and gastrointestinal related disease research. See the complete organoid culture protocol.
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. What is the working dilution of DAPI that should be used to stain the nuclei of human cells?
    1 answer
    1. Typical working concentration of DAPI used in most applications is 0.1μg/mL-10μg/mL. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/774/984/d9564pis.pdf
      Please see the link below to review a sample protocol from Cold Spring Harbor:
      https://cshprotocols.cshlp.org/content/2011/1/pdb.prot5556.long
      Helpful?
  2. what kind of the water used to dissolve DAPI? and what's the temperature should be dissolve the water?
    1 answer
    1. This product is soluble at 20 mg/mL in water at ambient temperature. No specific water type or treatment is required. Deionized water is typically used for laboratory applications.
      Please see the link below to review the product data sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/392/209/d9542pis.pdf
      Helpful?
  3. What is the suitable DAPI for immunofluorescence staining of free-floating rat brain sections?
    1 answer
    1. Several DAPI products are suitable for staining free-floating rat brain sections. The same DAPI used for staining mycoplasma, cultured cells, or other cell types can be used for this purpose. Any of the DAPI products listed on the website should be suitable for this use.
      Helpful?
  4. What is the suggested concentration for product D9542-1MG?
    1 answer
    1. The suggested concentration for product D9542-1MG, DAPI, is in the range of 0.5 to 5 ug/ml.
      Helpful?
  5. Can the stain concentration be used for staining fish scales and any animal cells for ICC?
    1 answer
    1. Yes, DAPI can be used to stain fish scale nuclei. While specific data regarding the concentration and duration for staining fish scale nuclei is not available, it is suggested to start with a working concentration of around 0.5 mg/ml and optimize the staining for each specific cell type, as different cells may uptake the dye at varying rates. It is also advisable to try staining at both higher and lower concentrations. For staining mammalian cells, lower concentrations are typically used.
      Helpful?
  6. 肝細胞を染める染色プロトコルを教えてください。
    1 answer
    1. Please see the link below to review the product datasheet, which includes basic protocols:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/392/209/d9542pis.pdf
      A protocol specifically for hepatocyte staining is not available. However, the publication shown at the link below may be helpful:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5671579/
      Helpful?
  7. What is the stability of  D9542, 4´,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride?
    1 answer
    1. Product D9542, 4´,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride has a stability of 3 years as supplied. The product in solution is also stable in the dark at 4°C and showed no signs of degradation after three weeks at room temperature in the dark.  Material exposed to light showed significant degradation. We have developed an HPLC method for our DAPI products that shows reassay results from July 2012 for lots that were originally released for sale in December 2008, for both D9542 (DAPI dihydrochloride) and D9564 (DAPI dilactate).
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  9. Aside from the applications described on the product page, how is D9542, 4´,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (DAPI), used?
    1 answer
    1. DAPI is used as a nuclear counterstain in our FISH protocol at 2 μg/mL in antifade mounting media. DAPI can also be used as a vital dye to stain mature pollen grains (0.5 μg/mL). DAPI can bind to RNA, but its selectivity for DNA over RNA is high.  It appears that DAPI uses an intercalating binding mode with RNA that is AU selective (Biochem., 31, 3103 (1992)). Selectivity of DAPI for DNA over RNA is greater than that shown by ethidium bromide and propidium iodide (Nucleic Acid Research, 6, 3535 (1979))
      Helpful?
  10. How should D9542, 4´,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (DAPI), be stored once in solution, and for how long would it be good?
    1 answer
    1. Solutions stored in the dark at room temperature have been stable for 2-3 weeks, but solutions exposed to light for the same time period have shown considerable degradation.  At 1 mg/mL, solutions are stable in the dark at 2-8 °C for several weeks.  For long-term storage, the solutions can be divided into aliquots and stored at -20 °C.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review